Läs mer
3-Fluoro-2-methylphenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Fluoro-2-methylphenol |
| CAS | 443-87-8 |
| Molekylformel | C7 H7 F O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | NSC 190309, 3-fluoro-o-Cresol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7FO/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4,9H,1H3 |
| LEDER | Cc1c(O)cccc1F |
| IUPAC-namn | 3-fluoro-2-methylphenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.128 |
| Formel vikt | 126.048 |