Läs mer
3-Fluoro-2-methylphenylmagnesium chloride, 0.5M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Produktkod. 10321680 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10321680 50 mL AcroSeal™ Glass Bottle 50ml
1 options
Produktkod. 10321680 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 433740500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-2-methylphenylmagnesium chloride
CAS 480424-74-6, 109-99-9
CAS Min % 8.1, 90.1
CAS Max % 9.9, 91.9
Färg Brown
Densitet 0.9380g/mL, 0.938
Kokpunkt 65.0°C to 67.0°C
Flampunkt −17°C
Förpackning AcroSeal™ Glass Bottle
Molekylformel C7H6ClFMg
MDL-nummer MFCD01311482
Kvantitet 50 mL
Synonym chloro 3-fluoro-2-methylphenyl magnesium, 3-fluoro-2-methylphenylmagnesium chloride, 3-fluoro-2-methylphenylmagnesium chlori, 3-fluoro-2-methylphenylmagnesium chlori, 3-fluoro-2-methylphenylmagnesium chloride, 0.50 m in 2-methf, 3-fluoro-2-methylphenylmagnesium chloride 0.5 m in tetrahydrofuran, 3-fluoro-2-methylphenylmagnesium chloride solution, 0.5 m in thf
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts
InChI-nyckel CWJCJDHRMGBCQD-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Mg++].[Cl-].CC1=C(F)C=CC=[C-]1
IUPAC-namn magnesium(2+) 3-fluoro-2-methylbenzen-1-ide chloride
Molekylvikt (g/mol) 168.88
PubChem CID 16217251
Formel vikt 168.88
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Fluoro-2-methylphenylmagnesium chloride, 0.5M solution in THF
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.