Läs mer
3-Fluoro-2-methylpyridine, 98%
Produktkod. 15422019
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15422019 1 g 1g
15442019 250 mg 250mg
15432019 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15422019 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64705.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15931-15-4 | C6H6FN | 111.119 g/mol
3-Fluoro-2-metylpyridin användes vid syntesen av fluorinnehållande pyridinaldoximer av potentiell användning för reaktivering av kolinesteras.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3-fluor-2-metylpyridin användes vid syntes av fluorinnehållande pyridinaldoximer av potentiell
användning för reaktivering av kolinesteras.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15931-15-4
Molekylformel C6H6FN
Molekylvikt (g/mol) 111.119
MDL-nummer MFCD08705710
InChI-nyckel IRIHSZDBTACXCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-2-picoline, pyridine, 3-fluoro-2-methyl, 2-methyl-3-fluoropyridine, 3-fluoro-2-methyl pyridine, 3-fluoro-2-methyl-pyridine, fluoropicoline, pubchem14381, acmc-209xci, ksc530a3b, pyridine,3-fluoro-2-methyl
PubChem CID 21613172
IUPAC-namn 3-fluor-2-metylpyridin
LEDER CC1=C(C=CC=N1)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-2-methylpyridine
Färg Färglös till gul
Kvantitet 1 g
Beilstein 6497832
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 111.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.