Läs mer
3-Fluoro-2-nitropyridin, 96 %
Produktkod. 15416687
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15416687 5 g 5g
15426687 250 mg 250mg
15406687 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15416687 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33813.06
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 54231-35-5 | C5H3FN2O2 | 142,089 g/mol
En specialprodukt för proteomikforskningstillämpningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
En specialprodukt för proteomikforskningstillämpningar.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54231-35-5
Molekylformel C5H3FN2O2
Molekylvikt (g/mol) 142.089
MDL-nummer MFCD04114127
InChI-nyckel IJVFHCSUEBAAOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-3-fluoropyridine, 3-fluoro-2-nitro-pyridine, pyridine, 3-fluoro-2-nitro, pubchem2185, 3-fluor-2-nitropyridin, pyfn51, 3-fluoro 2-nitro pyridine, pyridine,3-fluoro-2-nitro, pyridine, 3-fluoro-2-nitro-9ci
PubChem CID 2762802
IUPAC-namn 3-fluoro-2-nitropyridin
LEDER C1=CC(=C(N=C1)[N+](=O)[O-])F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-2-nitropyridine
Smältpunkt 30 °C till 35 °C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 142.09
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.