Läs mer
3-fluor-2-pyridinkarbonitril, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10473953
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10473953 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10545574 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10473953 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07483DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 97509-75-6
Molekylformel C6H3FN2
Molekylvikt (g/mol) 122.102
MDL-nummer MFCD06797501
InChI-nyckel VZFPSCNTFBJZHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyano-3-fluoropyridine, 3-fluoropicolinonitrile, 3-fluoro-2-pyridinecarbonitrile, 3-fluoro-2-cyanopyridine, 3-fluoro-2-pyridinenitrile, 3-fluoro-pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 3-fluoro, fluorocyanopyridine, pubchem16434, acmc-209s8i
PubChem CID 7060408
IUPAC-namn 3-fluorpyridin-2-karbonitril
LEDER C1=CC(=C(N=C1)C#N)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-2-pyridinecarbonitrile
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 122.1
Procent renhet 95%
Nom du produit
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.