Läs mer
3-fluor-4-(4-metyl-1-piperazinyl)bensenboronsyra pinakolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15405156
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15405156 250 mg 250mg
15495146 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15405156 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59640.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1408088-34-5 | C17H26BFN2O2 | 320.215 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1408088-34-5
Molekylformel C17H26BFN2O2
Molekylvikt (g/mol) 320.215
MDL-nummer MFCD22988988
InChI-nyckel RFECQDXNBWGCRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-4-methylpiperazine, 3-fluoro-4-4-methyl-1-piperazinyl benzeneboronic acid pinacol ester
PubChem CID 70974710
IUPAC-namn 1-[2-fluor-4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fenyl]-4-metylpiperazin
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)N3CCN(CC3)C)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 320.21
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.