missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)aniline, Mikromol™
Beskrivning
3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)aniline
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Fluoro-4-(4-morpholinyl) Benzenamine |
| CAS | 93246-53-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-Fluoro-4-(4-morpholinyl) Benzenamine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H13 F N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13FN2O/c11-9-7-8(12)1-2-10(9)13-3-5-14-6-4-13/h1-2,7H,3-6,12H2 |
| LEDER | Nc1ccc(N2CCOCC2)c(F)c1 |
| IUPAC-namn | 3-fluoro-4-morpholin-4-ylaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.22 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?