Läs mer
3-fluor-4-(4-morfolinyl)bensenboronsyra pinakolester, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15475386
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15475386 1 g 1g
15485386 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15475386 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59970.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Användning
Boronatestrar är luft- och kromatografistabila och lämpliga för spektroskopiska studier. Suzuki-Miyaura-korskopplingsreaktionen kan användas med boronatestrar.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 873431-46-0
Molekylformel C16H23BFNO3
Molekylvikt (g/mol) 307.172
MDL-nummer MFCD22988989
InChI-nyckel YOJYRVSDQHWBGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl morpholine, 3-fluoro-4-4-morpholinyl benzeneboronic acid pinacol ester
PubChem CID 70975109
IUPAC-namn 4-[2-fluor-4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fenyl]morfolin
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)N3CCOCC3)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Kvantitet 1 g
Formel vikt 307.17
Procent renhet 95%