Läs mer
3-fluor-4-(4-morfolinyl)bensenboronsyra pinakolester, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15485386
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15485386 250 mg 250mg
15475386 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15485386 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59970.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Användning
Boronatestrar är luft- och kromatografistabila och lämpliga för spektroskopiska studier. Suzuki-Miyaura-korskopplingsreaktionen kan användas med boronatestrar.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 873431-46-0
Molekylformel C16H23BFNO3
Molekylvikt (g/mol) 307.172
MDL-nummer MFCD22988989
InChI-nyckel YOJYRVSDQHWBGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl morpholine, 3-fluoro-4-4-morpholinyl benzeneboronic acid pinacol ester
PubChem CID 70975109
IUPAC-namn 4-[2-fluor-4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fenyl]morfolin
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)N3CCOCC3)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 307.17
Procent renhet 95%