Läs mer
3-fluor-4-formylbensenboronsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15419079
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15419079 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15419079 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17851.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 248270-25-9 | C7H6BFO3 | 167,93 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-4-formylbenzeneboronic acid
CAS 248270-25-9
Smältpunkt ∼240 °C
Molekylformel C7H6BFO3
MDL-nummer MFCD02093051
Kvantitet 1 g
Synonym 3-fluoro-4-formylbenzeneboronic acid, 3-fluoro-4-formylphenyl boronic acid, 3-fluoro-4-formylphenboronic acid, boronic acid, 3-fluoro-4-formylphenyl, pubchem1847, acmc-1cga0, ksc494k4h, 4-borono-3-fluorobenzaldehyde, 3-fluoro-4-formyl-phenyl boronic acid, 3-fluoranyl-4-methanoyl-phenyl boronic acid
InChI-nyckel NZNRMUVHUVCIBR-UHFFFAOYSA-N
LEDER B(C1=CC(=C(C=C1)C=O)F)(O)O
IUPAC-namn (3-fluor-4-formylfenyl)borsyra
Molekylvikt (g/mol) 167.93
PubChem CID 2778654
Formel vikt 167.93
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.