Läs mer
3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid, 95%, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid |
| Analysprocentintervall | 94% min. (HPLC) |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 167.93 |
| Procent renhet | 95% |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.