Läs mer
3-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde, 96%
Produktkod. 15482769
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15482769 250 mg 250mg
15472769 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15482769 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H66477.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 79418-78-3 | C8H7FO3 | 170.139 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79418-78-3
Molekylformel C8H7FO3
Molekylvikt (g/mol) 170.139
MDL-nummer MFCD02683560
InChI-nyckel OOGOFUKAJDPHDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluorovanillin, benzaldehyde, 3-fluoro-4-hydroxy-5-methoxy, 3-fluoro-4-hydroxy-5-methoxy-benzaldehyde, pubchem10464, acmc-209xkq, 3-fluoro-4-hydroxy-5-methoxy benzaldehyde, 3-fluoro-5-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, #, 3-fluoranyl-5-methoxy-4-oxidanyl-benzaldehyde, 3-fluoro-4-hydroxy-5-methyloxy benzaldehyde
PubChem CID 598452
IUPAC-namn 3-fluor-4-hydroxi-5-metoxibensaldehyd
LEDER COC1=C(C(=CC(=C1)C=O)F)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Färg Brun
Kokpunkt 114°C to 118°C
Kvantitet 250 mg
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 170.14
Procent renhet 96%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.