Läs mer
3-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7FO3/c1-12-7-3-5(4-10)2-6(9)8(7)11/h2-4,11H,1H3 |
| Formel vikt | 170.0379 |