Läs mer
3'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30988679
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30988679 5 g 5g
30981093 250 mg 250mg
30972153 100 g -
30974290 1 g 1g
30975572 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30988679 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD110575g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone
CAS 403-14-5
Molekylformel C8H7FO2
MDL-nummer MFCD00215840
Kvantitet 5 g
LEDER C1=C(C=CC(=C1F)O)C(C)=O
Molekylvikt (g/mol) 154.14
Procent renhet 98%