Läs mer
3-fluor-4-hydroxibensenboronsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15479877
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15479877 250 mg 250mg
15469877 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15479877 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53110.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 182344-14-5 | C6H6BFO3 | 155.919 g/mol
3-fluor-4-hydroxibensenboronsyra används som mellanprodukter. Hydroxibensenboronsyror är involverade i suzuki miyaura-reaktioner. Det är en arylboronsyra. 3-Fluoro-4-hydroxibensenboronsyra, kan vara en effektiv katalysator för amidering och förestring av karboxylsyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Fluoro-4-hydroxibensenboronsyra används som mellanprodukter. Hydroxibensenboronsyror är involverade i suzuki miyaura-reaktioner. Det är en arylboronsyra. 3-Fluoro-4-hydroxibensenboronsyra, kan vara en effektiv katalysator för amidering och förestring av karboxylsyror.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 182344-14-5
Molekylformel C6H6BFO3
Molekylvikt (g/mol) 155.919
MDL-nummer MFCD06659838
InChI-nyckel OYNDLOJPYURCJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-hydroxyphenyl boronic acid, 4-borono-2-fluorophenol, boronic acid, 3-fluoro-4-hydroxyphenyl, 3-fluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid, pubchem18807, acmc-1c2s7, 3-fluoro-4-hydroxy-phenylboronic acid, 4-hydroxy-3-fluorophenyl boronic acid, 3-fluoro-4-hydroxyphenyl-boronic acid
PubChem CID 23005361
IUPAC-namn (3-fluor-4-hydroxifenyl)borsyra
LEDER B(C1=CC(=C(C=C1)O)F)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid
Smältpunkt 252°C to 256°C
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 155.92
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.