Läs mer
3-Fluor-4-hydroxyfenyleddiksyra, 98 %
Produktkod. 11490043
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490043 1 g 1g
11400053 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11490043 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12114.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
CAS: 458-09-3 | C8H7FO3 | 170,139 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 458-09-3
Molekylformel C8H7FO3
Molekylvikt (g/mol) 170.139
MDL-nummer MFCD00004348
InChI-nyckel YRFBZAHYMOSSGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-hydroxyphenylacetic acid, 2-3-fluoro-4-hydroxyphenyl acetic acid, 3-fluoro-4-hydroxyphenyl acetic acid, 3-fluoro-4-hydroxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 3-fluoro-4-hydroxy, 2-3-fluoro-4-hydroxy-phenyl acetic acid, 4-carboxymethyl-2-fluorophenol, 3-fluoro-4-hydroxy-phenyl-acetic acid, acmc-1ahjh, opera_id_1839
PubChem CID 68014
IUPAC-namn 2-(3-fluor-4-hydroxifenyl)ättiksyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)F)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-4-hydroxyphenylacetic acid
Smältpunkt 130 °C till 133 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 170.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.