Läs mer
3-Fluoro-4-hydroxyphenylacetic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10244954 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10244954 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10244954 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 208560010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 458-09-3
Molekylformel C8H7FO3
Molekylvikt (g/mol) 170.139
MDL-nummer MFCD00004348
InChI-nyckel YRFBZAHYMOSSGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-hydroxyphenylacetic acid, 2-3-fluoro-4-hydroxyphenyl acetic acid, 3-fluoro-4-hydroxyphenyl acetic acid, 3-fluoro-4-hydroxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 3-fluoro-4-hydroxy, 2-3-fluoro-4-hydroxy-phenyl acetic acid, 4-carboxymethyl-2-fluorophenol, 3-fluoro-4-hydroxy-phenyl-acetic acid, acmc-1ahjh, opera_id_1839
PubChem CID 68014
IUPAC-namn 2-(3-fluoro-4-hydroxyphenyl)acetic acid
LEDER C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)F)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-4-hydroxyphenylacetic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 131°C to 135°C
Färg White to Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel FC6H3(OH)CH2CO2H
Kvantitet 1 g
Beilstein 10, III, 440
Merck Index 10, 4079
Formel vikt 170.14
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Fluoro-4-hydroxyphenylacetic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.