Läs mer
3-Fluoro-4-iodoaniline, 98%
Produktkod. 15457968
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15457968 5 g 5g
15467968 250 mg 250mg
15447968 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15457968 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61427.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 656-66-6 | C6H5FIN | 237.016 g/mol
3-Fluoro-4-jodoanilin är en viktig råvara och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 3-Fluoro-4-jodoanilin är en viktig råvara och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel
, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Något löslig i vatten (228,3
mg/L vid 25 C).°
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel. Den är känslig för ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 656-66-6
Molekylformel C6H5FIN
Molekylvikt (g/mol) 237.016
MDL-nummer MFCD07774187
InChI-nyckel KUVVJHBHRIXJKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-iodophenylamine, benzenamine, 3-fluoro-4-iodo, 3-fluoro-4-iodo-aniline, zlchem 541, pubchem1534, 4-iodo 3-fluoro aniline, acmc-1b9hq, 3-fluoro-4-iodo-phenylamine, buttpark 120\07-56
PubChem CID 15475546
IUPAC-namn 3-fluoro-4-jodoanilin
LEDER C1=CC(=C(C=C1N)F)I
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-4-iodoaniline
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water (228.3mg/L at 25°C).
Formel vikt 237.01
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.