Läs mer
3-Fluoro-4-iodopyridine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10715462 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10715462 5 g 5g
10109799 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10715462 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 436380050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 22282-75-3 | Molecular Formula: C5H3FIN | Molecular Weight: 222.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22282-75-3
Molekylformel C5H3FIN
Molekylvikt (g/mol) 222.98
InChI-nyckel MSLUTDVOKZOXTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-iodo-pyridine, 4-iodo-3-fluoropyridine, pyridine, 3-fluoro-4-iodo, pubchem9249, acmc-1ccsk, pyridine,3-fluoro-4-iodo, 3-fluoro-4-iodopyridine, 3-fluoro-4-iodopyridine 1g
PubChem CID 10998636
IUPAC-namn 3-fluoro-4-iodopyridine
LEDER C1=CN=CC(=C1I)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-4-iodopyridine
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 189.4°C to 190.4°C
Färg Cream to Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 222.98
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Fluoro-4-iodopyridine, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.