Läs mer
3-Fluoro-4-iodopyridine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11484470
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11484470 5 g 5g
11474470 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11484470 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50068.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22282-75-3
Molekylformel C5H3FIN
Molekylvikt (g/mol) 222.989
MDL-nummer MFCD03092927
InChI-nyckel MSLUTDVOKZOXTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-iodo-pyridine, 4-iodo-3-fluoropyridine, pyridine, 3-fluoro-4-iodo, pubchem9249, acmc-1ccsk, pyridine,3-fluoro-4-iodo, 3-fluoro-4-iodopyridine, 3-fluoro-4-iodopyridine 1g
PubChem CID 10998636
IUPAC-namn 3-fluoro-4-iodopyridine
LEDER C1=CN=CC(=C1I)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-4-iodopyridine
Smältpunkt 87°C to 90°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 222.99
Procent renhet 98%