Läs mer
3'-fluor-4'-metoxiacetofenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11453208
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11453208 5 g 5g
11443208 1 g 1g
11463208 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11453208 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18972.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 455-91-4 | C9H9FO2 | 168.167 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 455-91-4
Molekylformel C9H9FO2
Molekylvikt (g/mol) 168.167
MDL-nummer MFCD00026219
InChI-nyckel LQASUDVYVOFKNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-fluoro-4'-methoxyacetophenone, 3-fluoro-4-methoxyacetophenone, 1-3-fluoro-4-methoxyphenyl ethanone, 1-3-fluoro-4-methoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-fluoro-4-methoxyphenyl, 3'-fluoro-4-methoxyacetophenone, acetophenone, 3'-fluoro-4'-methoxy, 1-3-fluoro-4-methoxy-phenyl-ethanone, 1-3-fluoro-4-methoxyphenyl-1-ethanone, 1-3-fluoro-4-methoxy-phenyl ethanone
PubChem CID 96828
IUPAC-namn 1-(3-fluor-4-metoxifenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)OC)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone
Smältpunkt 90°C to 94°C
Kokpunkt 147°C to 148°C (20 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 2084062
Formel vikt 168.17
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.