Läs mer
3-Fluoro-4-metoxianlin, 98+%
Produktkod. 11448527
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11448527 5 g 5g
11438527 1 g 1g
11379489 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11448527 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18606.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 366-99-4 | C7H8FNO | 141,145 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 366-99-4
Molekylformel C7H8FNO
Molekylvikt (g/mol) 141.145
MDL-nummer MFCD00075040
InChI-nyckel LJWAPDSCYTZUJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-anisidine, 4-amino-2-fluoroanisole, 3-fluoro-p-anisidine, 3-fluoro-4-methoxy-phenylamine, benzenamine, 3-fluoro-4-methoxy, 3-fluoro-4-methoxy-aniline, 3-fluoro-4-methoxyphenylamine, 2-fluoro-4-aminoanisole, 3-fluoro-4-methoxy-anilin, 3-fluoro-4-methoxy-benzenamine
PubChem CID 581110
IUPAC-namn 3-fluor-4-metoxianilin
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)N)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-4-methoxyaniline
Smältpunkt 80 °C till 84 °C
Kokpunkt 135 °C (18 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2717083
Formel vikt 141.15
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.