Läs mer
3-Fluoro-4-methoxybenzaldehyde, 98%
Produktkod. 11410298
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410298 1 g 1g
11420298 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11410298 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23827.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 351-54-2 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 351-54-2
Molekylformel C8H7FO2
Molekylvikt (g/mol) 154.14
MDL-nummer MFCD00003349
InChI-nyckel SOQCZBSZZLWDGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-p-anisaldehyde, 3-fluoro-4-methoxy-benzaldehyde, 3-fluoro-4-anisaldehyde, benzaldehyde, 3-fluoro-4-methoxy, 3-fluoro-4-methoxy benzaldehyde, 3-fluoroanisaldehyde, 3-fluoro-anisaldehyde, pubchem1448, acmc-209idn, 2-fluoro-4-formylanisole
PubChem CID 67696
IUPAC-namn 3-fluor-4-metoxibensaldehyd
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)C=O)F
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-4-methoxybenzaldehyde
Smältpunkt 34°C to 35°C
Kokpunkt 129°C to 132°C (11 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 1 g
Beilstein 1942621
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 154.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.