Läs mer
3-Fluoro-4-methoxybenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Fluoro-4-methoxybenzaldehyde |
| CAS | 351-54-2 |
| Molekylformel | C8H7FO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3-Fluoro-p-anisaldehyde, 4-Methoxy-3-fluorobenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7FO2/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-5H,1H3 |
| LEDER | COc1ccc(C=O)cc1F |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.14 |
| Formel vikt | 154.043 |