Läs mer
3-Fluoro-4-methoxybenzenesulfonyl chloride, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7033289
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11335369
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50383.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67475-55-2
Molekylformel C7H6ClFO3S
Molekylvikt (g/mol) 224.63
MDL-nummer MFCD02091380
InChI-nyckel QIVDOYCKCLEKPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3-fluoro-4-methoxy-benzenesulfonyl chloride, 3-fluoro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-fluoro-4-methoxy, chloro 3-fluoro-4-methoxyphenyl sulfone, pubchem5161, 4-chlorosulphonyl-2-fluoroanisole, 3-fluoro-4-methoxyphenylsulfonyl chloride, 3-fluoro-4-methoxy-benzenesulphonyl chloride, 3-fluoranyl-4-methoxy-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 2774540
IUPAC-namn 3-fluoro-4-methoxybenzenesulfonyl chloride
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-4-methoxybenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 77°C to 80°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 224.64
Procent renhet 98%