Läs mer
3-Fluoro-4-methoxybenzyl bromide, 98%
Produktkod. 15403397
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15403397 250 mg 250mg
11362099 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15403397 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26116.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 331-61-3 | C8H8BrFO | 219.05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 331-61-3
Molekylformel C8H8BrFO
Molekylvikt (g/mol) 219.05
MDL-nummer MFCD00671768
InChI-nyckel KLWYYWVSFYRPLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-methoxybenzyl bromide, 4-bromomethyl-2-fluoro-1-methoxybenzene, 3-fluoro-4-methoxybenzylbromide, 4-bromomethyl-2-fluoro-1-methoxy-benzene, benzene, 4-bromomethyl-2-fluoro-1-methoxy, pubchem4923, acmc-1ckmo, 4-bromomethyl-2-fluoroanisole
PubChem CID 2774553
IUPAC-namn 4-(brommetyl)-2-fluoro-l-metoxibensen
LEDER COC1=CC=C(CBr)C=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-4-methoxybenzyl bromide
Smältpunkt 44°C to 46°C
Odör Pungent
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3261
Formel vikt 219.05
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.