Läs mer
3-Fluoro-4-methoxybenzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11302469
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11302469 1 g 1g
11312469 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11302469 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26607.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 123652-95-9 | Molecular Formula: C8H10FNO | Molecular Weight: 155.172 g/mol
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
3-Fluoro-4-methoxybenzylamine is used as an intermediate in organic synthesis.
Solubility
Immiscible with water.
Notes
Air sensitive. Store in a cool place. Incompatible with oxidizing agents, bases, acids and carbon dioxide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 123652-95-9
Molekylformel C8H10FNO
Molekylvikt (g/mol) 155.172
MDL-nummer MFCD04116360
InChI-nyckel AZHAJNNLBSKSOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-methoxyphenyl methanamine, 3-fluoro-4-methoxybenzylamine, 2-fluoro-4-aminomethyl anisole, 3-fluoro-4-methoxybenzyl amine, 1-3-fluoro-4-methoxyphenyl methanamine, acmc-20an3s, 3-fluoro-4-methoxybenzenemethaneamine, 3-fluoro-4-methoxyphenyl methylamine, benzenemethanamine,3-fluoro-4-methoxy
PubChem CID 14392588
IUPAC-namn (3-fluoro-4-methoxyphenyl)methanamine
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)CN)F
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-4-methoxybenzylamine
Brytningsindex 1.528
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2735
Känslighet Air sensitive; May form a precipitate
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 155.17
Procent renhet 97%