Läs mer
3-Fluoro-4-methoxybenzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11312469
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11312469 10 g 10g
11302469 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312469 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26607.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 123652-95-9 | Molecular Formula: C8H10FNO | Molecular Weight: 155.172 g/mol
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
3-Fluoro-4-methoxybenzylamine is used as an intermediate in organic synthesis.
Solubility
Immiscible with water.
Notes
Air sensitive. Store in a cool place. Incompatible with oxidizing agents, bases, acids and carbon dioxide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123652-95-9
Molekylformel C8H10FNO
Molekylvikt (g/mol) 155.172
MDL-nummer MFCD04116360
InChI-nyckel AZHAJNNLBSKSOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-methoxyphenyl methanamine, 3-fluoro-4-methoxybenzylamine, 2-fluoro-4-aminomethyl anisole, 3-fluoro-4-methoxybenzyl amine, 1-3-fluoro-4-methoxyphenyl methanamine, acmc-20an3s, 3-fluoro-4-methoxybenzenemethaneamine, 3-fluoro-4-methoxyphenyl methylamine, benzenemethanamine,3-fluoro-4-methoxy
PubChem CID 14392588
IUPAC-namn (3-fluoro-4-methoxyphenyl)methanamine
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)CN)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-4-methoxybenzylamine
Brytningsindex 1.528
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2735
Känslighet Air sensitive; May form a precipitate
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 155.17
Procent renhet 97%