Läs mer
3-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 97%
Produktkod. 15419865
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15419865 5 g 5g
15429865 250 mg 250mg
15409865 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15419865 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52510.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 505083-04-5 | C8H8BFO4 | 197.956 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 505083-04-5
Molekylformel C8H8BFO4
Molekylvikt (g/mol) 197.956
MDL-nummer MFCD04115665
InChI-nyckel YZYGXFXSMDUXJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-methoxycarbonyl phenyl boronic acid, 3-fluoro-4-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 3-fluoro-4-methoxycarbonyl benzeneboronic acid, methyl 4-borono-2-fluorobenzoate, 4-methoxycarbonyl-3-fluorophenylboronic acid, pubchem17771, 3-fluoro-4-methoxycarboxyphenylboronicacid, acmc-1atlt, 3-fluoro-4-methoxycarbonyl-phenyl boronic acid
PubChem CID 2782818
IUPAC-namn (3-fluor-4-metoxikarbonylfenyl)borsyra
LEDER B(C1=CC(=C(C=C1)C(=O)OC)F)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Smältpunkt 180°C to 184°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 197.96
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.