Läs mer
3-Fluoro-4-methoxycarbonylphenylboronic Acid, Pinacol Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Fluoro-4-methoxycarbonylphenylboronic Acid, Pinacol Ester |
| CAS | 603122-52-7 |
| Molekylformel | C19 H38 F3 N O2 S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-benzoic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H38F3NO2S/c1-15(13-17(3,4)5)9-11-23(26(24,25)19(20,21)22)12-10-16(2)14-18(6,7)8/h15-16H,9-14H2,1-8H3 |
| LEDER | CC(CCN(CCC(C)CC(C)(C)C)S(=O)(=O)C(F)(F)F)CC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 1,1,1-trifluoro-N,N-bis(3,5,5-trimethylhexyl)methanesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 401.571 |
| Formel vikt | 401.258 |