Läs mer
3-fluor-4-metoxifenylmagnesiumbromid, 0,5 M lösning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10882051 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10882051 50 mL AcroSeal™ Glasflaska 50ml
1 options
Produktkod. 10882051 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 431870500
 Begränsad artikel
CAS: 112780-67-3 | C7H6BrFMgO | 229.33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-4-methoxyphenylmagnesium bromide
CAS 112780-67-3, 109-99-9
CAS Min % 9.52, 85.73
CAS Max % 14.27, 90.48
Färg Gul till brun
Densitet 0.9640g/mL, 0.964
Flampunkt −17 °C
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Molekylformel C7H6BrFMgO
Linjär formel F(OCH3)C6H3MgBr
MDL-nummer MFCD01311480
Kvantitet 50 mL
Synonym 3-fluoro-4-methoxyphenylmagnesium bromide, bromo 3-fluoro-4-methoxyphenyl magnesium, magnesium,bromo 3-fluoro-4-methoxyphenyl, pydhwjrnbfayjs-uhfffaoysa-m, 3-fluoro-4-methoxyphenyl magnesium bromide, 3-fluoro-4-methoxy-phenyl magnesium bromide, 3-fluoro-4-methoxyphenylmagnesium bromide, 0.5 m in thf, 3-fluoro-4-methoxyphenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, grignard reagent
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar
InChI-nyckel PYDHWJRNBFAYJS-UHFFFAOYSA-M
LEDER COC1=CC=C([Mg]Br)C=C1F
IUPAC-namn magnesium;1-fluoro-2-metoxibensen-5-id;bromid
Molekylvikt (g/mol) 229.33
PubChem CID 2778214
Formel vikt 229.33
Fysisk form Lösning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Fluoro-4-methoxyphenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.