Läs mer
3-fluor-4-metoxipyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15471879
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15471879 5 g 5g
15481879 250 mg 250mg
15461879 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15471879 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64603.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1060805-03-9 | C6H6FNO | 127.118 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1060805-03-9
Molekylformel C6H6FNO
Molekylvikt (g/mol) 127.118
MDL-nummer MFCD13185605
InChI-nyckel XYTUUTJNWFECNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-methoxy-pyridine, pyridine, 3-fluoro-4-methoxy, abbypharma ap-14-5665
PubChem CID 57336639
IUPAC-namn 3-fluor-4-metoxipyridin
LEDER COC1=C(C=NC=C1)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-4-methoxypyridine
Kvantitet 5 g
Beilstein 19561531
Formel vikt 127.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.