Läs mer
3-Fluoro-4-methylbenzenesulfonyl chloride, 97%
Produktkod. 11328886
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328886 5 g 5g
11318886 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328886 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19516.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 90260-13-2 | C7H6ClFO2S | 208.631 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90260-13-2
Molekylformel C7H6ClFO2S
Molekylvikt (g/mol) 208.631
MDL-nummer MFCD03094389
InChI-nyckel YDUHIMCRFRIVFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3-fluoro-4-methylbenzenesulfonylchloride, 3-fluoro-4-methylbenzenesulphonyl chloride, 3-fluoro-4-methyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-fluoro-4-methyl, 3-fluoro-p-toluenesulphonyl chloride, 3-fluoro-p-toluenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-fluoro-4-methyl-9ci, chloro 3-fluoro-4-methylphenyl sulfone, pubchem11718
PubChem CID 2778600
IUPAC-namn 3-fluor-4-metylbensensulfonylklorid
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-4-methylbenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 46°C to 50°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Formel vikt 208.64
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.