Läs mer
3-Fluoro-4-methylphenol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15494517
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15494517 5 g 5g
15484517 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15494517 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31864.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 452-78-8
Molekylformel C7H7FO
Molekylvikt (g/mol) 126.13
MDL-nummer MFCD00143164
InChI-nyckel GJOOCAXPERKNMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-p-cresol, 3-fluoro-4-methyl-phenol, 2-fluoro-4-hydroxytoluene, phenol, 3-fluoro-4-methyl, pubchem1499, 3-fluoro-4-methyl phenol, acmc-209k1q, 3-fluoranyl-4-methyl-phenol, ksc494a2d
PubChem CID 2774613
IUPAC-namn 3-fluoro-4-methylphenol
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-4-methylphenol
Odör Phenol-like
Brytningsindex 1.515
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Formel vikt 126.13
Procent renhet 97%