Läs mer
3-fluor-4-(n-morfolinometyl)fenylboronsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10316814
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10316814 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10316814 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00064DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-08-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-4-(N-morpholinomethyl)phenylboronic acid, pinacol ester
CAS 1073354-74-1
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C17H25BFNO3
MDL-nummer MFCD09027076
Kvantitet 1 g
Synonym 4-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl morpholine, 3-fluoro-4-n-morpholinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-2-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl morpholine, 3-fluoro-4-n-morpholinomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl morpholine, 3-fluoro-4-morpholin-4-ylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-4-morpholin-4-ylmethyl benzeneboronic acid, pinacol ester, 3-fluoro-4-morpholin-4-ylmethyl benzene boronic acid, pinacol ester, 4-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl benzyl morpholine
InChI-nyckel QINFDPZSZHPUSC-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(F)=C(CN2CCOCC2)C=C1
IUPAC-namn 4-[[2-fluor-4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fenyl]metyl]morfolin
Molekylvikt (g/mol) 321.20
PubChem CID 43811063
Formel vikt 321.2
Procent renhet 97%