Läs mer
3-Fluoro-4-nitrobenzenesulfonyl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15424637
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15424637 1 g 1g
15434637 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15424637 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31979.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86156-93-6
Molekylformel C6H3ClFNO4S
Molekylvikt (g/mol) 239.60
MDL-nummer MFCD03412240
InChI-nyckel AAWFUSFNPBRQDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-fluoro-4-nitro-benzenesulfonyl chloride, 3-fluoro-4-nitrobenzenesulfonylchloride, 3-fluro-4-nitro-benzensulfonylchloride, 3-fluoro-4-nitrophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 3-fluoro-4-nitro, benzenesulfonyl chloride, 3-fluoro-4-nitro, 3-fluoro-4-nitro-benzensulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-fluoro-4-nitro-9ci
PubChem CID 15569555
IUPAC-namn 3-fluor-4-nitrobensensulfonylklorid
LEDER [O-][N+](=O)C1=C(F)C=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-4-nitrobenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 44°C to 48°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 239.61
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.