Läs mer
3-fluor-4-nitrobensoesyra, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11346549
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11346549 5 g 5g
11336549 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11346549 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26168.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 403-21-4 | C7H4FNO4 | 185.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 403-21-4
Molekylformel C7H4FNO4
Molekylvikt (g/mol) 185.11
MDL-nummer MFCD01862092
InChI-nyckel WVZBIQSKLXJFNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-nitrobenzoic acid, 4-nitro-3-fluorobenzoic acid, 3-fluoro-4-nitrobenzenecarboxylic acid, 3-fluoro-4-nitro-benzoic acid, benzoic acid, 3-fluoro-4-nitro, 3-fluoro-4-nitrobenzoicacid, 3-fluoro-4-nitrobenzenecarboxylicacid, pubchem1399, pubchem2225, acmc-1adl4
PubChem CID 230653
IUPAC-namn 3-fluor-4-nitrobensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC=C(C(F)=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-4-nitrobenzoic acid
Smältpunkt 173°C to 176°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 185.11
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.