Läs mer
3-fluor-4-nitrobensylbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11356599
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11356599 1 g 1g
11366599 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11356599 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26193.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 131858-37-2 | C7H5BrFNO2 | 234.02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 131858-37-2
Molekylformel C7H5BrFNO2
Molekylvikt (g/mol) 234.02
MDL-nummer MFCD03094237
InChI-nyckel ZOZJSWIXPIVMRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-nitrobenzyl bromide, 4-bromomethyl-2-fluoro-1-nitrobenzene, 4-bromomethyl-2-fluoronitrobenzene, benzene, 4-bromomethyl-2-fluoro-1-nitro, intermediates-zcf02012, acmc-1c6h7, 4-bromomethyl-2-fluoro-1-nitro-benzene, benzene,4-bromomethyl-2-fluoro-1-nitro, 4-bromomethyl-2-fluoranyl-1-nitro-benzene
PubChem CID 2774661
IUPAC-namn 4-(brommetyl)-2-fluoro-l-nitrobensen
LEDER [O-][N+](=O)C1=C(F)C=C(CBr)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide
Smältpunkt 46°C to 48°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Formel vikt 234.02
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.