Läs mer
3-Fluor-4-nitrotoluen, 99 %
Produktkod. 11499802
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499802 5 g 5g
11409812 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499802 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10840.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 446-34-4 | C7H6FNO2 | 155,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 446-34-4
Molekylformel C7H6FNO2
Molekylvikt (g/mol) 155.13
MDL-nummer MFCD00007053
InChI-nyckel WZMOWQCNPFDWPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-nitrotoluene, benzene, 2-fluoro-4-methyl-1-nitro, 2-fluoro-4-methylnitrobenzene, 2-fluoro-4-methyl-1-nitro-benzene, 3-fluoro-4-nitrobenzene, 2-fluor-4-methyl-1-nitrobenzol, pubchem1595, 3-fluoro4-nitrotoluene, acmc-1alaq, 3-fluoro-4-nitro toluene
PubChem CID 67966
IUPAC-namn 2-fluor-4-metyl-l-nitrobensen
LEDER CC1=CC=C(C(F)=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-4-nitrotoluene
Smältpunkt 51 °C till 55 °C
Densitet 1.438
Kokpunkt 97 °C till 98 °C (3 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2502584
Formel vikt 155.13
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.