Läs mer
3-Fluoro-4-phenylphenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Fluoro-4-phenylphenol |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9FO/c13-12-8-10(14)6-7-11(12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14H |
| Formel vikt | 188.0637 |