Läs mer
3-Fluor-4-pyridinkarboxaldehyd, 97 %
Produktkod. 11946431 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11946431 5 g 5g
11936431 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11946431 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 442170050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
CAS: 40273-47-0 | C6H4FNO | 125,10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40273-47-0
Molekylformel C6H4FNO
Molekylvikt (g/mol) 125.10
MDL-nummer MFCD06410686
InChI-nyckel KLKQXQXSZCNWLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoroisonicotinaldehyde, 3-fluoropyridine-4-carboxaldehyde, 3-fluoro-4-formylpyridine, 3-fluoro-4-pyridinecarboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 3-fluoro, 3-fluoro-pyridine-4-carbaldehyde, 3-fluoro-4-pyridinecarbaldehyde, brettphospd, pubchem5137, acmc-20a1qb
PubChem CID 2763003
IUPAC-namn 3-fluorpyridin-4-karbaldehyd
LEDER FC1=C(C=O)C=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-4-pyridinecarboxaldehyde
Densitet 1.2550g/mL, 1.255
Kokpunkt 70,0 °C (25,0 Torr)
Flampunkt 67 °C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 125.1
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Fluoro-4-pyridinecarboxaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.