Läs mer
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde, 97%
Produktkod. 11327009
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11327009
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26847.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 473917-15-6 | C8H4F4O2 | 208.112 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 473917-15-6
Molekylformel C8H4F4O2
Molekylvikt (g/mol) 208.112
MDL-nummer MFCD06660201
InChI-nyckel RQLRUBHAAVGRPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-trifluoromethoxy benzaldehyde, 3-fluoro-4-trifluoromethoxy-benzaldehyde
PubChem CID 2783358
IUPAC-namn 3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
LEDER C1=CC(=C(C=C1C=O)F)OC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Brytningsindex 1.4455
Kvantitet 1 g
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 208.11
Procent renhet 97%