Läs mer
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde, Maybridge
Produktkod. 10577590
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. 10577590
Brand: Thermo Scientific Maybridge MAY00275DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
CAS 473917-15-6
Förpackning Amber Glass Bottle
Molekylformel C8H4F4O2
Kvantitet 1 g
Synonym 3-fluoro-4-trifluoromethoxy benzaldehyde, 3-fluoro-4-trifluoromethoxy-benzaldehyde
InChI-nyckel RQLRUBHAAVGRPW-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C=C1C=O)F)OC(F)(F)F
IUPAC-namn 3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 208.112
PubChem CID 2783358
Formel vikt 208.11
Procent renhet 97%