Läs mer
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid |
| CAS | 187804-79-1 |
| Molekylformel | C7H5BF4O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5BF4O3/c9-5-3-4(8(13)14)1-2-6(5)15-7(10,11)12/h1-3,13-14H |
| LEDER | B(C1=CC(=C(C=C1)OC(F)(F)F)F)(O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.92 |