Läs mer
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 31431184
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31431184 1 g
31428783 10 g
31414623 25 g
31428330 250 mg
31425809 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31431184 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD103691g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
CAS 69411-68-3
Molekylformel C7H5F4N
MDL-nummer MFCD00190120
Kvantitet 1 g
LEDER NC1=CC=C(C(F)(F)F)C(F)=C1
Molekylvikt (g/mol) 179.12
Procent renhet 97%