Läs mer
3-fluor-4-(trifluormetyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11405867
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11405867 1 g 1g
11415867 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11405867 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24411.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 69411-68-3 | C7H5F4N | 179.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69411-68-3
Molekylformel C7H5F4N
Molekylvikt (g/mol) 179.12
MDL-nummer MFCD00190120
InChI-nyckel CRRVZRDISHOQQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2-fluorobenzotrifluoride, 3-fluoro-4-trifluoromethyl aniline, 2-fluoro-4-amino benzotrifluoride, benzenamine, 3-fluoro-4-trifluoromethyl, 3-fluoro-4-trifluoromethyl-phenylamine, 3-fluoro-4-trifluoromethyl phenylamine, pubchem1631, 4-amino,2-fluorobenzotrifluoride, 3-fluoro-4-trifluoromethyl-aniline
PubChem CID 2735914
IUPAC-namn 3-fluor-4-(trifluormetyl)anilin
LEDER NC1=CC=C(C(F)=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Smältpunkt 54 °C till 58 °C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Formel vikt 179.12
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.