Läs mer
3-fluor-4-(trifluormetyl)bensenboronsyra pinakolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15487866
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15487866 1 g 1g
15497866 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15487866 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62811.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 445303-67-3 | Molekylformel: C13H15BF4O2 | Molekylvikt: 290,065 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 445303-67-3
Molekylformel C13H15BF4O2
Molekylvikt (g/mol) 290.065
MDL-nummer MFCD09878544
InChI-nyckel FPCSARGPMNDYAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-fluoro-4-trifluoromethyl phenylboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-4-trifluoromethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 3-fluoro-4-trifluoromethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-3-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-3-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxa-borolane
PubChem CID 46739054
IUPAC-namn 2-[3-fluor-4-(trifluormetyl)fenyl]-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)C(F)(F)F)F
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Kvantitet 1 g
Formel vikt 290.06
Procent renhet 96%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.