Läs mer
3-Fluoro-4-(trifluormetyl)bensoesyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4F4O2/c9-6-3-4(7(13)14)1-2-5(6)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14) |
| Formel vikt | 208.0147 |