Läs mer
3-Fluoro-4-(trifluormetyl)bensoesyra, TRC
Produktkod. 30405947
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30405947 100 mg
30405760 500 mg
30390152 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30405947 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF598468100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115754-21-7
Molekylformel C8H4F4O2
Molekylvikt (g/mol) 208.11
LEDER OC(=O)c1ccc(c(F)c1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H4F4O2/c9-6-3-4(7(13)14)1-2-5(6)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
Formel vikt 208.0147