Läs mer
3-Fluor-4-(trifluormetyl)benzonitril, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile |
| CAS | 231953-38-1 |
| Molekylformel | C8H3F4N |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 3-Fluoro-4-trifluoromethylbenzonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C8H3F4N/c9-7-3-5(4-13)1-2-6(7)8(10,11)12/h1-3H |
| LEDER | FC1=C(C(F)(F)F)C=CC(C#N)=C1 |
| IUPAC-namn | 3-fluor-4-(trifluormetyl)benzonitril |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.11 |
| Formel vikt | 189.02 |